Learn More
2-Méthyl-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10L
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433857 500 mL 500mL
11443857 2500 mL 2500mL
11339589 10,000 mL 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11433857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18304.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 75-85-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
2-Methyl-2-butanol is used as a solvent in flavors, pharmaceuticals, corrosion inhibitors, resins, gums, coating materials and in organic synthesis. It acts as a frothing agent (ore flotation), surfactant (petroleum recovery) and stabilizing agent. Further, it is used in processing aids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthanol-2-butanol est utilisé comme solvant dans les saveurs, les produits pharmaceutiques, les inhibiteurs de corrosion, les résines, les gommes, les matériaux de revêtement et la synthèse organique. Il agit comme agent de congélation (flottation du minerai), surfactant (récupération du pétrole) et agent stabilisant. De plus, il est utilisé dans les procédés d’aide à la transformation.
Solubilité
Miscible à l’alcool, l’éther, au benzène, au chloroforme, au glycérol, aux huiles et à l’acétone.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-85-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00004478
Clé InChI MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
CID PubChem 6405
Nom IUPAC 2-méthylbutan-2-ol
SMILES CCC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-butanol
Point de fusion -12°C
Densité 0.805 g/mL
Point d’ébullition 101°C to 103°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Indice de réfraction 1.405
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1105
Beilstein 1361351
Merck Index 14,7140
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,glycerol,oils and acetone.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2-butanol