Learn More
2-méthyl-2-bentène, solution 2 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10051164 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10051164 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10051164 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426391000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.50€
    66.70€ / 100mL
    Économisez 4.80€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-butene
Note relative au nom 2M solution in THF
CAS 513-35-9, 109-99-9
% min. CAS 16.8, 82.36
% max. CAS 17.64, 83.2
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8350g/mL
Point d’éclair −46°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C5H10
Formule linéaire CH3CH=C(CH3)2
Numéro MDL MFCD00009276
Quantité 100 mL
Merck Index 15, 601
Gravité spécifique 0.835
Synonyme 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
Clé InChI BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC=C(C)C
Nom IUPAC 2-méthylbut-2-ène
Poids moléculaire (g/mol) 70.14
CID PubChem 10553
ChEBI CHEBI:77916
Poids de la formule 70.13
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.