Learn More
2-Méthyl-2-butène, 90 %, équilibre 2-méthyl-1-butène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10453385 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10453385 1 L Flacon en verre 1L
10196673 250 mL Flacon en verre 250mL
11378621 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10453385 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 414090010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-35-9
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.14
Numéro MDL MFCD00009276
Clé InChI BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
CID PubChem 10553
ChEBI CHEBI:77916
Nom IUPAC 2-méthylbut-2-ène
SMILES CC=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-butene
Point de fusion -134.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.6600g/mL
Point d’ébullition 35.0°C to 38.0°C
Point d’éclair −45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage Balance mainly 2-methyl-1-butene (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=C(CH3)2
Indice de réfraction 1.3860 to 1.3880
Quantité 1 L
Beilstein 01,211
Merck Index 15,601
Gravité spécifique 0.66
Poids de la formule 70.13
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide