Learn More
2-méthyl-2-buténe, + d 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10337150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10337150 250 mL Flacon en verre 250mL
10646902 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10337150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126492500
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
2-méthylène-2-butène, 99 % et plus, C5H10, numéro CAS-513-35-9, 1,1,2-triméthyléthylène, 2-butène, 2-méthyle, 2-méthyle-2-butène, 2-méthylbutène-2, 3-méthyle-2-butène, amylène, bêta-isoamylène, éthylène, triméthyle, n-amylène, triméthyléthylène, 250 ml, 99 % min (GC), 01, 211, 35,0°C à 38,0°C, 100,0, 99,0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-35-9
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.14
Numéro MDL MFCD00009276
Clé InChI BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
CID PubChem 10553
ChEBI CHEBI:77916
Nom IUPAC 2-méthylbut-2-ène
SMILES CC=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-butene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -134.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.6600g/mL
Point d’ébullition 35.0°C to 38.0°C
Point d’éclair −45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=C(CH3)2
Indice de réfraction 1.3860 to 1.3880
Quantité 250 mL
Beilstein 01, 211
Merck Index 15, 601
Gravité spécifique 0.66
Poids de la formule 70.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-butene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2-butene