Learn More
2-méthyl-2-butène, techNIQUE. 90 %, le reste étant principalement 2-méthyl-1-butène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348297 500 g 500g
11338297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031853.36
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 513-35-9 | C5H10 | 70.14 g/mol
2-Methyl-2-butene is used to prepare 3-Brom-2.3-dimethyl-1.1-dicyan-butan in the presence of 2,2'-azobis-(2,4-dimethyl-4-methoxyvaleronitrile) as a catalyst. It is used as a precursor for peroxyacetyl nitrate for the calibration purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-35-9
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.14
Numéro MDL MFCD00009276
Clé InChI BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-butene, 2-butene, 2-methyl, trimethylethylene, amylene, n-amylene, 3-methyl-2-butene, ethylene, trimethyl, beta-isoamylene, 1,1,2-trimethylethylene, 2-methylbutene-2
CID PubChem 10553
ChEBI CHEBI:77916
Nom IUPAC 2-methylbut-2-ene
SMILES CC=C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-butene
Point de fusion -134°C
Couleur Incolore
Densité 0.662 g/mL
Point d’ébullition 36°C to 40°C
Point d’éclair -45°C (-49°F)
Odeur Mild
Notes de pourcentage du dosage Le reste étant principalement du 2-méthyl-1-butène
Indice de réfraction 1.387
Quantité 500 g
Numéro UN UN2460
Merck Index 14,607
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,benzene,ligroin,ethylene oxide and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 70.13
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide