Learn More
2-Méthyl-2-butène, qualité technique 90 %, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-methyl-2-butene |
| CAS | 513-35-9 |
| Formule moléculaire | C5H10 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2-Butene, 2-methyl-, 2-Methyl-2-butene, 1,1,2-Trimethylethylene, 2-Methyl-2-butylene, 3-Methyl-2-butene, Amylene, NSC 74118, Trimethylethene, Trimethylethylene, β-Isoamylene |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC=C(C)C |
| Nom IUPAC | 2-méthylbut-2-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 70.13 |
| Poids de la formule | 70.0783 |