Learn More
2-Méthyl-2-cyclopenténone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-2-cyclopentenone |
| CAS | 1120-73-6 |
| Formule moléculaire | C6H8O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Methyl-2-cyclopentene-1-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CCCC1=O |
| Nom IUPAC | 2-méthylcyclopent-2-en-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 96.13 |
| Poids de la formule | 96.0575 |