Learn More
2-Méthyl-2-(méthylamino)propan-1-ol (~85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol |
| CAS | 27646-80-6 |
| Formule moléculaire | C5H13NO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Methyl-2-(methylamino)-1-propanol, 2-Methyl-2-methylaminopropan-1-ol, 2-Methylamino-2-methyl-1-propanol, N-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-methylamine, NSC 147612 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H13NO/c1-5(2,4-7)6-3/h6-7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CNC(C)(C)CO |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-2-(méthylamino)propan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 103.16 |
| Poids de la formule | 103.0997 |