Learn More
2-méthyl-2-nitro-1,3-propanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440668 25 g 25g
11430668 5 g 5g
11450668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25196.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-49-6 | C4H9NO4 | 135.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-49-6
Formule moléculaire C4H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 135.12
Numéro MDL MFCD00024812
Clé InChI LOTYADDQWWVBDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-nitro-1,3-propanediol, nmpd, 2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol, nitroisobutylglycol, 1,3-propanediol, 2-methyl-2-nitro, 2-methyl-2-nitropropanediol, 1,1-dimethylol-1-nitroethane, caswell no. 573n, epa pesticide chemical code 573900, acmc-1basy
CID PubChem 6480
Nom IUPAC 2-méthyl-2 -nitropropane-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-nitro-1,3-propanediol
Point de fusion 148°C to 151°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 135.12
Pourcentage de pureté 97%