Learn More
2-méthyl-2-penténal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10380474 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10380474 100 g Flacon en verre 100g
10622233 25 g Flacon en verre 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10380474 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359961000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 623-36-9 | C6H10O | 98.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-36-9
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.15
Numéro MDL MFCD00006978
Clé InChI IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Synonyme 2-methyl-2-pentenal, 2-pentenal, 2-methyl, e-2-methyl-2-pentenal, 2-methyl-3-ethylacrolein, 2-methyl-2-penten-1-al, 2-methyl-2-pentene-1-al, 2,4-dimethylcrotonaldehyde, trans-2-methyl-2-pentenal, e-2-methylpent-2-enal, unii-98qag1u530
CID PubChem 5319754
Nom IUPAC (E)-2-méthylpent-2-énal
SMILES CCC=C(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-pentenal
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 134.0°C to 136.0°C
Point d’éclair 31°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5CH=C(CH3)CHO
Indice de réfraction 1.4470 to 1.4550
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-pentenal
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.