Learn More
2-Méthyl-2-penténal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482358 500 g 500g
11462358 25 g 25g
11472358 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15729.36
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 623-36-9 | C6H10O | 98.145 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 623-36-9
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00006978
Clé InChI IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Synonyme 2-methyl-2-pentenal, 2-pentenal, 2-methyl, e-2-methyl-2-pentenal, 2-methyl-3-ethylacrolein, 2-methyl-2-penten-1-al, 2-methyl-2-pentene-1-al, 2,4-dimethylcrotonaldehyde, trans-2-methyl-2-pentenal, e-2-methylpent-2-enal, unii-98qag1u530
CID PubChem 5319754
Nom IUPAC (E)-2-méthylpent-2-énal
SMILES CCC=C(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-pentenal
Note relative au nom (E)+(Z)
Point de fusion -90°C
Densité 0.86
Point d’ébullition 134°C to 136°C
Point d’éclair 31°C (87°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.4495
Quantité 500 g
Numéro UN UN1988
Beilstein 506124
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté 97%