Learn More
Chlorure de 2-méthyl-2-phénylpropylmagnésium, solution de 0,5 M dans éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11955991 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
11965991 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11955991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438751000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 35293-35-7 | C10H13ClMg | 192.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35293-35-7 , 60-29-7
Formule moléculaire C10H13ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 192.97
Numéro MDL MFCD00075586
Clé InChI BXKYFONHSSFLKR-UHFFFAOYSA-M
Synonyme neophylmagnesium chloride, chloro 2-methyl-2-phenylpropyl magnesium, magnesium, chloro 2-methyl-2-phenylpropyl, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution, neophyl magnesium chloride, bxkyfonhssflkr-uhfffaoysa-m, 2-methyl-2-phenylpropyl magnesium chloride, 2-methyl-2-phenyl-propanyl magnesium chloride, 2-methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride solution, 0.5 m in diethyl ether
CID PubChem 118802
Nom IUPAC Magnésium ;2-méthanidylpropan-2-ylbenzène ; chlorure
SMILES CC(C)(C[Mg]Cl)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride
% min. CAS 10.16, 84.77
% max. CAS 15.23, 89.84
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7600g/mL
Point d’éclair −28°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C6H5C(CH3)2CH2MgCl
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.76
Poids de la formule 192.97
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-phenylpropylmagnesium chloride, 0.5M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.