Learn More
2-Methyl-2-phenylsuccinimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427927
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15427927 1 g 1g
15437927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51038.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 1497-17-2 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1497-17-2
Formule moléculaire C11H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 189.21
Numéro MDL MFCD00005496
Clé InChI UDESUGJZUFALAM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-methyl-2-phenylsuccinimide, n-desmethylmethsuximide, normesuximide, a-methyl-a-phenylsuccinimide, n-demethylmethsuximide, 2,5-pyrrolidinedione, 3-methyl-3-phenyl, alpha-methyl-alpha-phenylsuccinimide, 3-methyl-3-phenyl-2,5-pyrrolidinedione, .alpha.-methyl-.alpha.-phenylsuccinimide, normethsuximide
CID PubChem 92154
Nom IUPAC 3-methyl-3-phenylpyrrolidine-2,5-dione
SMILES CC1(CC(=O)NC1=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-phenylsuccinimide
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.21
Pourcentage de pureté 99%