Learn More
(±)-2-Méthyl-2-propanesulfinamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457066
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457066 5 g 5g
11447066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25385.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 146374-27-8 | C4H11NOS | 121.20 g/mol
(±)-2-Methyl-2-propanesulfinamide is used in the synthesis of 4-sulfonyliminopiperidine and its reaction with benzyl Grignard to form an important pharmaceutical building block, 4-benzyl-4-aminopiperidne. It is also used to prepare spiro tosylaziridines via methylene insertion into the derived sulfonylimine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(±)-2-méthyl-2-propanesulfinamide est utilisé dans la synthèse de 4-sulfonyliminopiperidine et sa réaction avec le benzyle Grignard pour former un important bloc de construction pharmaceutique, 4-benzyl-4-aminopiperidne. Il est également utilisé pour préparer les spiro-tosylaziridines par insertion de méthylène dans la sulfonylimine dérivée.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146374-27-8
Formule moléculaire C4H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 121.20
Numéro MDL MFCD01863616,MFCD05861480
Clé InChI CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-methyl-2-propanesulfinamide, tert-butanesulfinamide, t-butylsulfinamide, tert-butylsulfinamide, 1,1-dimethylethylsulfinamide, 2-propanesulfinamide, 2-methyl, 2-methyl-propane-2-sulfinic acid amide, tert-butylsulphinamide, unii-i85yc2za8o, i85yc2za8o
CID PubChem 3382465
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-sulfinamide
SMILES CC(C)(C)S(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-2-Methyl-2-propanesulfinamide
Point de fusion 97°C to 101°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 121.2
Pourcentage de pureté 97%