Learn More
2-Méthyl-2-(propylamino)-1-propanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol |
| CAS | 55968-10-0 |
| Formule moléculaire | C7H17NO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | NSC 37251, 2-Methyl-2-(propylamino)propan-1-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H17NO/c1-4-5-8-7(2,3)6-9/h8-9H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCNC(C)(C)CO |
| Nom IUPAC | 2-méthyl-2-(propylamino)propan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 131.22 |
| Poids de la formule | 131.131 |