Learn More
2-(Méthyl-2-pyridylamino)éthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467236 50 g 50g
11477236 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25555.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 122321-04-4 | C8H12N2O | 152.197 g/mol
2-Methyl-2-pyridylaminoethanol is used as a reagent to synthesize Rosiglitazone (Maleate: R693500), a thiazolinedione drug used to reduce insulin resistance in patients with Type 2 diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Méthyl-2-pyridylaminoéthanol est utilisé comme réactif pour synthétiser la rosiglitazone (maléate : R693500), un médicament thiazolinedione utilisé pour réduire la résistance à l’insuline chez les patients atteints de diabète de type 2.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122321-04-4
Formule moléculaire C8H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 152.197
Numéro MDL MFCD02667633
Clé InChI MWGKOPUDDQZERY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl pyridin-2-yl amino ethanol, 2-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-methyl pyridin-2-yl amino ethan-1-ol, 2-n-methyl-2-pyridylaminoethanol, 2-methyl-2-pyridinylamino ethanol, 2-n-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-n-methyl-n-2-pyridinyl amino ethanol, 2-n-2-hydroxyethyl-n-methylamino pyridine, 2-methyl 2-pyridinyl amino-1-ethanol
CID PubChem 737420
Nom IUPAC 2-[méthyl(pyridine-2-yl)amino]éthanol
SMILES CN(CCO)C1=CC=CC=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Methyl-2-pyridylamino)ethanol
Indice de réfraction 1.575
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%