Learn More
2-Méthyle-2-thiazoline 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394554 100 g -
11384554 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394554 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01329.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2346-00-1 | C4H7NS | 101.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2346-00-1
Formule moléculaire C4H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 101.17
Numéro MDL MFCD00005314
Clé InChI JUIQOABNSLTJSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2-thiazoline, 2-methylthiazoline, thiazole, 4,5-dihydro-2-methyl, 2-methyl-4,5-dihydrothiazole, 4,5-dihydro-2-methylthiazole, methyl-2-thiazoline, 2-thiazoline, 2-methyl, unii-8z6ua8v7wn, methyl-2 delta-2 thiazoline, methyl-2 delta-2 thiazoline french
CID PubChem 16867
Nom IUPAC 2-méthyl-4,5-dihydro-1,3-thiazole
SMILES CC1=NCCS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-thiazoline
Point de fusion -101°C
Densité 1.072
Point d’ébullition 144°C to 145°C
Point d’éclair 37°C (98°F)
Indice de réfraction 1.52
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 104274
Poids de la formule 101.17
Pourcentage de pureté 97%