Learn More
Hémisulfate de 2-méthyl-2-thiopseudourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10511761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10511761 500 g Flacon en plastique 500g
10306870 5 g Flacon en verre 5g
10183270 100 g Flacon en plastique 100g
10076003 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10511761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127895000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 867-44-7 | C2H6N2S·1/2H2SO4 | 139.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-44-7
Numéro MDL MFCD00013055
Clé InChI BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
CID PubChem 13347
Nom IUPAC Carbamimidothioate de méthyle ; acide sulfurique
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 240.0°C to 241.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C2H6N2S·1/2H2SO4
Formule linéaire [CH3SC(=NH)NH2]2·1/2H2SO4
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: 4g/L methanol (20°C)
Poids moléculaire (g/mol) 139.18
Poids de la formule 139.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.