Learn More
2-Méthyle -2 H-1,4-benzoxazine3- (4 H)-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15477568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477568 250 mg 250mg
15467568 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61075.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21744-83-2
Formule moléculaire C9H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 163.176
Numéro MDL MFCD04141926
Clé InChI PILVMCZSXIINLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2-methyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 2-methyl-1,4-benzoxazin-3-one, 2-methyl-1,4-benzoxazin-3-4h-one, 2-methyl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2-methyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, acmc-1cjvq, 2-methyl-1,4 benzoxazin-3 4h-one, 2-methyl-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,2-methyl
CID PubChem 301730
Nom IUPAC 2-méthyl-4H-1,4-benzoxazin-3-one
SMILES CC1C(=O)NC2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Quantité 250 mg
Poids de la formule 163.18
Pourcentage de pureté 97%