Learn More
2-méthyl-2H-indazole-3-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10692695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10692695 5 g Flacon en verre ambré 5g
10607893 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10687303 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10692695 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC44404DE
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 34252-54-5
Formule moléculaire C9H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 160.18
Numéro MDL MFCD00839530
Clé InChI SMWLSZQHLMZHHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-2h-indazole-3-carbaldehyde, 2-methyl-3-formylindazole, 2h-indazole-3-carboxaldehyde,2-methyl
CID PubChem 818117
Nom IUPAC 2-methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde
SMILES CN1N=C2C=CC=CC2=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2H-indazole-3-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 160.18
Pourcentage de pureté 97%