Learn More
Acide 2-méthyl-2H-indazole-6-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10018249 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10018249 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10018249 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430490010
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
CAS 1001907-57-8
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 306.0°C to 311.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H9BN2O2
Numéro MDL MFCD09870057
Quantité 1 g
Synonyme 2-methyl-2h-indazole-6-boronic acid, 2-methyl-2h-indazol-6-yl boronic acid, 2-methylindazole-6-boronic acid, 6-borono-2-methyl-2h-indazole, 6-boronic acid-2-methyl-2h-indazole, boronicacid, b-2-methyl-2h-indazol-6-yl, b-2-methyl-2h-indazol-6-yl-boronic acid, boronic acid, b-2-methyl-2h-indazol-6-yl, acmc-2097na, boron-mol bm794
Clé InChI JADBVQWCMHPPQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=C2C=CC(=CC2=N1)B(O)O
Nom IUPAC Acide (2-méthylindazol-6-yl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 175.98
CID PubChem 44630579
Poids de la formule 175.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-2H-indazole-6-boronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.