Learn More
2-Méthyl-3-(2',3'-dihydroxypropyl)quinoxaline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-3-(2',3'-dihydroxypropyl)quinoxaline |
| CAS | 42015-36-1 |
| Formule moléculaire | C12 H14 N2 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 1,2-Propanediol','3-(3-methyl-2-quinoxalinyl)-, 3-(3-Methyl-2-quinoxalinyl)-1,2-propanediol, 2-Methyl-3-(2',3'-dihydroxypropyl)quinoxaline |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-8-12(6-9(16)7-15)14-11-5-3-2-4-10(11)13-8/h2-5,9,15-16H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nc2ccccc2nc1CC(O)CO |
| Nom IUPAC | 3-(3-méthylquinoxalin-2-yl)propane-1,2-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 218.25 |
| Poids de la formule | 218.1055 |