Learn More
Acide 2-Méthyl-3-[(3,4-méthylènedioxy)phényl]propionique, Alfa Aesar™
Code produit 11387529
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387529 1 g 1g
11397529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27924.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77269-66-0
Formule moléculaire C11H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 208.213
Numéro MDL MFCD06203229
Clé InChI DBXAHUCZEXVUKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-3,4-methylenedioxy phenyl propionic acid, 3-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methylpropanoic acid, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methylpropanoic acid, 3-2h-benzo d 1,3-dioxolen-5-yl-2-methylpropanoic acid, acmc-20anr1, 1,3-benzodioxole-5-propanoicacid, a-methyl, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionic acid, 3-1,3-benzodioxol-5-yl-2-methyl-propanoic acid, 1,3-benzodioxole-5-propanoic acid, .alpha.-methyl, alpha-methyl-1,?3-benzodioxole-?5-?propanoic acid
CID PubChem 19614615
Nom IUPAC Acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthylpropanoïque
SMILES CC(CC1=CC2=C(C=C1)OCO2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-[(3,4-methylenedioxy)phenyl]propionic acid
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 208.21