Learn More
Acide 2-Méthyl-3-[(3,4-méthylènedioxy)phényl]propionique, Alfa Aesar™
Description
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-3-[(3,4-methylenedioxy)phenyl]propionic acid |
| Point de fusion | 77°C to 80°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Poids de la formule | 208.21 |