Learn More
2-méthyl-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzo[4,5]thiéno[2,3-d]pyrimidine-4-thione, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15415185
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415185 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15415185 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33975.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-4-thione
CAS 23922-04-5
Point de fusion >250°C
Formule moléculaire C11H12N2S2
Numéro MDL MFCD00447466
Quantité 500 mg
Synonyme 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione,5,6,7,8-tetrahydro-2-methyl, 2-methyl-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, 5-methyl-8-thia-4,6-diazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 9 ,2 7 ,5-triene-3-thione, 2-methyl-3,5,6,7,8-pentahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine-4-thione, 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-3h-1 benzothiolo 2,3-d pyrimidine-4-thione, 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro 1 benzothieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 2-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo b thiopheno 2,3-d pyrimidine-4-thiol
Clé InChI YLQYIQCHQZYLQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=C(C3=C(S2)CCCC3)C(=S)N1
Nom IUPAC 2-méthyl-5,6,7,8-tétrahydro-3H-[1]benzothiolo[2,3-d]pyrimidine-4-thione
Poids moléculaire (g/mol) 236.351
CID PubChem 699511
Poids de la formule 236.36
Pourcentage de pureté 96%