Learn More
2-Méthyle -3,4-dihydro-2 H-1,4-benzothiazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417498 1 g 1g
15426186 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61005.03
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 58960-00-2 | Molecular Formula: C9H11NS | Molecular Weight: 165.254 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58960-00-2
Formule moléculaire C9H11NS
Poids moléculaire (g/mol) 165.254
Numéro MDL MFCD12027245
Clé InChI QZSCUJZRZIIVBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2h-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro-2-methyl, 3,4-dihydro-2-methyl-2h-1,4-benzothiazine, 2-methyl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
CID PubChem 13183653
Nom IUPAC 2-méthyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
SMILES CC1CNC2=CC=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Quantité 1 g
Poids de la formule 165.25
Pourcentage de pureté 97%