Learn More
Acide 2-méthyl-3,5dinitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11491938 25 g 25g
11401948 100 g 100g
11329589 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491938 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14555.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 28169-46-2 | C8H6N2O6 | 226.14 g/mol
2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid was used to synthesis heterocyclic derivatives and in the synthesis of isoquinolone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-méthyl-3,5-dinitrobenzoïque a été utilisé pour synthétiser des dérivés hétérocycliques et pour la synthèse de l’isoquinolone.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28169-46-2
Formule moléculaire C8H6N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 226.14
Numéro MDL MFCD00007161
Clé InChI CDVNZMKTJIBBBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-methylbenzoic acid, 3,5-dinitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-3,5-dinitro, 3,5-dinitrotoluic acid, o-toluic acid, 3,5-dinitro, 2-methyl-3,5-dinitro-benzoic acid, 3,5-dinitro-2-methyl-benzoic acid, acmc-1cfeu, o-toluic acid,5-dinitro
CID PubChem 98824
Nom IUPAC 2-méthyle-3,5-acide dinitrobenzoïque
SMILES CC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Point de fusion 203°C to 207°C
Quantité 25 g
Beilstein 2622906
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 226.15
Pourcentage de pureté 98%