Learn More
2-méthyl-3-butén-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11994621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11994621 5 g Flacon en verre 5g
10613225 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11994621 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425690050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4516-90-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4516-90-9
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Clé InChI NVGOATMUHKIQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 2-methyl, 2-methyl-but-3-en-1-ol, 3-buten-1-ol, 2-methyl-, 2s, acmc-20mpc0, acmc-1bn7w, 2-methyl-3-butene-1-ol, 1-hydroxy-2-methyl-3-butene, nvgoatmuhkiqqg-uhfffaoysa
CID PubChem 94292
Nom IUPAC 2-méthylbut-3-en-1-ol
SMILES CC(CO)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-buten-1-ol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8350g/mL
Point d’ébullition 120.0°C to 121.0°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH(CH3)CH2OH
Indice de réfraction 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.835
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-3-buten-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.