Learn More
2-méthyl-3-butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371967 2500 mL 2.50L
11351967 100 mL 100mL
11361967 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11371967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07593.0F
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84.118 g/mol
2-Methyl-3-butyn-2-ol is used as an intermediate in the manufacture of products for the agrochemical and specialty chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthyl-3-butyn-2-ol est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pour l’industrie agrochimique et chimique spécialisée.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-19-5
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00004467
Clé InChI CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
CID PubChem 8258
Nom IUPAC 2-méthylbut-3-yn-2-ol
SMILES CC(C)(C#C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Point de fusion 2°C to 3°C
Densité 0.863
Point d’ébullition 103°C to 104°C
Point d’éclair 22°C (72°F)
Indice de réfraction 1.421
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1987
Beilstein 635746
Merck Index 14,6034
Informations sur la solubilité Fully miscible.
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 98%