Learn More
2-Méthyl-3-butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-3-butyn-2-ol |
| Point de fusion | 3.0°C |
| Couleur | Marron à blanc |
| Densité | 0.8608g/mL |
| Point d’ébullition | 104.0°C |
| Point d’éclair | 21°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 1% max. tetrahydrofuran (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | HC≡CC(CH3)2OH |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Methyl-3-butyn-2-ol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.