Learn More
2-Méthyl-3-butyn-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11924621 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11924621 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10502561 250 mL Flacon en verre 250mL
10449260 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11924621 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156820025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-19-5
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Clé InChI CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
CID PubChem 8258
Nom IUPAC 2-méthylbut-3-yn-2-ol
SMILES CC(C)(C#C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Point de fusion 3.0°C
Couleur Marron à blanc
Densité 0.8608g/mL
Point d’ébullition 104.0°C
Point d’éclair 21°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1% max. tetrahydrofuran (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC≡CC(CH3)2OH
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4220
Quantité 2.5 L
Beilstein 01,I,235
Fieser 01,674
Merck Index 15,6108
Gravité spécifique 0.8608
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,benzene,cellosolve,,carbon tetrachloride,cyclohexanone,diethylene,glycol,ethyl acetate,kerosine,methyl ethyl,ketone,mineral spirits,monoethanolamine
Viscosité 3.02 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.