Learn More
2-méthyl-3-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10357504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10357504 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10141364 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10357504 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC55404CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 5612-67-9
Formule moléculaire C6H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 110.112
Numéro MDL MFCD09702375
Clé InChI WBFUBNWKSDINIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-furaldehyde, 3-formyl-2-methylfuran, 3-furancarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methylfuran-3-aldehyde, 2-methylfuran-3-carboxaldehyde
CID PubChem 12735590
Nom IUPAC 2-méthylfurane-3-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(C=CO1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-furaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 110.11
Pourcentage de pureté 97%