Learn More
2-Methyl-3-furoic acid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11481427 5 g 5g
11491427 25 g 25g
11401437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24928.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6947-94-0 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6947-94-0
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.111
Numéro MDL MFCD00092314
Clé InChI CFGQZVOVFIZRMN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 244756
Nom IUPAC acide 2-méthylfurane-3-carboxylique
SMILES CC1=C(C=CO1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-furoic acid
Point de fusion 97°C to 99°C
Quantité 5 g
Beilstein 112229
Synonyme 2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-methyl, zlchem 1156, acmc-1b2rk, 2-methyl-3furan carboxylic acid, 2-methyl-3-furan carboxylic acid
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 98%