Learn More
2-méthyl-3-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10239823 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10239823 100 g Flacon en verre 100g
10153630 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10239823 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152021000
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 603-83-8 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-83-8
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00007731
Clé InChI HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-nitrotoluene, 3-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-3-nitro, o-toluidine, 3-nitro, 2-methyl-3-nitro-aniline, 1-amino-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-aminotoluene, 2-methyl-3-nitrobenzenamine, 2-methyl-3-nitro-phenylamine, 2-methyl-3-nitrophenyl amine
CID PubChem 11783
Nom IUPAC 2-méthyl-3-nitroaniline
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-nitroaniline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 87°C to 91°C
Couleur Vert-jaune à jaune
Point d’ébullition 305°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)NH2
Quantité 100 g
Beilstein 12, 848
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline