Learn More
2-méthyl-3-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11424143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424143 500 g 500g
11404143 25 g 25g
11414143 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424143 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10347.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 603-83-8
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00007731
Clé InChI HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-6-nitrotoluene, 3-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-3-nitro, o-toluidine, 3-nitro, 2-methyl-3-nitro-aniline, 1-amino-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-aminotoluene, 2-methyl-3-nitrobenzenamine, 2-methyl-3-nitro-phenylamine, 2-methyl-3-nitrophenyl amine
CID PubChem 11783
Nom IUPAC 2-methyl-3-nitroaniline
SMILES CC1=C(N)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-nitroaniline
Point de fusion 88°C to 91°C
Densité 1.378
Point d’ébullition 305°C
Odeur Characteristic
Quantité 500 g
Numéro UN UN2660
Beilstein 388393
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%