Learn More
2-méthyl-3-nitroanisole, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11319525
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319525 5 g 5g
11309525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319525 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18792.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4837-88-1
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Numéro MDL MFCD00007159
Clé InChI HQCZLEAGIOIIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-nitroanisole, 2-methoxy-6-nitrotoluene, benzene, 1-methoxy-2-methyl-3-nitro, 1-methoxy-2-methyl-3-nitro-benzene, anisole, 2-methyl-3-nitro, 6-methoxy-2-nitrotoluene, 1-meo-2-me-3-no2-benzene, 3-nitro-2-methyl anisole, 3-methoxy-2-methyl-1-nitrobenzene, 2-methyl-3-nitroanisole 2-methoxy-6-nitrotoluene
CID PubChem 78554
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-méthyl-3-nitrobenzène
SMILES COC1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-nitroanisole
Point de fusion 52°C to 54°C
Point d’ébullition 94°C to 96°C (0.5 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2328599
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté ≥98%