Learn More
2-méthyl-3-nitroanisole, 99 %, ACROS Organics™
Code produit p-4323270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11954711 1 g 1g
11974711 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11954711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151770010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 4837-88-1
Formule moléculaire C8H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Numéro MDL MFCD00007159
Clé InChI HQCZLEAGIOIIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-nitroanisole, 2-methoxy-6-nitrotoluene, benzene, 1-methoxy-2-methyl-3-nitro, 1-methoxy-2-methyl-3-nitro-benzene, anisole, 2-methyl-3-nitro, 6-methoxy-2-nitrotoluene, 1-meo-2-me-3-no2-benzene, 3-nitro-2-methyl anisole, 3-methoxy-2-methyl-1-nitrobenzene, 2-methyl-3-nitroanisole 2-methoxy-6-nitrotoluene
CID PubChem 78554
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-méthyl-3-nitrobenzène
SMILES COC1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-nitroanisole
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54.0°C to 55.0°C
Couleur Marron à jaune
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NO2)OCH3
Quantité 1 g
Beilstein 06,I,178
Poids de la formule 167.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Methyl-3-nitroanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.