Learn More
2-Méthyl-3-nitrobenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469157 25 g 25g
11444807 1 g 1g
11459157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21267.14
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6656-49-1 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6656-49-1
Formule moléculaire C8H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 205.14
Numéro MDL MFCD00042322
Clé InChI KQUQBPVYIURTNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-6-trifluoromethyltoluene, 2-methyl-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-6-trifluoromethyl toluene, 2-methyl-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 2-methyl-1-nitro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-nitro-o-xylene, 3-trifluoromethyl-2-methyl-1-nitrobenzene, pubchem4816, 2-methyl-3-nitro-benzotrifluoride
CID PubChem 81171
Nom IUPAC 2-méthyl-1-nitro-3-(trifluorométhyl)benzène
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Point d’ébullition 86°C (10 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.478
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2457216
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 205.14
Pourcentage de pureté 97%