Learn More
Acide 2-méthyl-3-nitrophénylacétique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15472179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15472179 5 g 5g
15482179 25 g 25g
15492179 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15472179 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64810.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 23876-15-5 | C9H9NO4 | 195.174 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23876-15-5
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.174
Numéro MDL MFCD07782132
Clé InChI LWIOFILTAJJDLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-nitrophenylacetic acid, 2-methyl-3-nitrophenyl acetic acid, 2-2-methyl-3-nitrophenyl acetic acid, 2-methyl-3-nitro-benzeneacetic acid, 3-nitro-o-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-methyl-3-nitro, 2-methyl-3-nitrophenylaceticacid, 2-methyl-3-nitrobenzeneacetic acid, 2-methyl-3-nitro phenyl acetic acid, pubchem18230
CID PubChem 13530897
SMILES CC1=C(C=CC=C1[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Point de fusion 132°C to 136°C
Quantité 5 g
Beilstein 2581973
Poids de la formule 195.17
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide