Learn More
2-Méthyl-3-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337945 10 g 10g
11347945 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08015.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 565-67-3 | C6H14O | 102.177 g/mol
2-Methyl-3-pentanol was used as a volatile marker. It used as a fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthyl-3-pentanol a été utilisé comme marqueur volatile. Il est utilisé comme carburant.
Solubilité
Forme un amalgame avec l’éthanol, l’éther éthylique, le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les oxydants, les acides, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acide. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-67-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Numéro MDL MFCD00004567
Clé InChI ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-pentanol, 3-pentanol, 2-methyl, propanol, 1-isopropyl, acmc-20anqw, 4-methyl-3-pentanol, 2-methyl-pentan-3-ol, 4-01-00-01716 beilstein handbook reference, istjmqshilqaec-uhfffaoysa
CID PubChem 11264
Nom IUPAC 2-méthylpentan-3-ol
SMILES CCC(C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-pentanol
Densité 0.83
Point d’ébullition 127°C to 129°C
Point d’éclair 46°C (114°F)
Indice de réfraction 1.417
Quantité 10 g
Numéro UN UN2282
Beilstein 1718952
Informations sur la solubilité Amalgamate with ethanol,ethyl ether,benzene. Insoluble in water
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%