Learn More
2-méthyl-3-phényl-1-propène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464277 25 g 25g
11454277 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20370.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3290-53-7 | C10H12 | 132.206 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Légèrement soluble dans les solvants aqueux.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3290-53-7
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.206
Numéro MDL MFCD00039815
Clé InChI MXTNFIYGTWARIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-phenyl-1-propene, methallylbenzene, benzene, 2-methyl-2-propenyl, benzene, 2-methylallyl, 2-methylprop-2-en-1-yl benzene, 2-methyl-2-propenyl benzene, methallyl benzene, 2-methylallylbenzene, 2-benzyl-1-propene, 2-methylallyl benzene
CID PubChem 18687
Nom IUPAC 2-Méthyl-2propényl benzène
SMILES CC(=C)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-phenyl-1-propene
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slighlty soluble in aqeous solvents.
Poids de la formule 132.21
Pourcentage de pureté 99%