Learn More
2-Methyl-3-phenylpropionaldehyde, TRC
Code produit 30476000
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30476000 50 mg 50mg
30464939 100 mg 100mg
30475269 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476000 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22293350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5445-77-2
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Synonyme 2-Methyl-3-phenylpropanal
Nom IUPAC 2-methyl-3-phenylpropanal
SMILES CC(Cc1ccccc1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-phenylpropionaldehyde
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,8-9H,7H2,1H3
Poids de la formule 148.0888