Learn More
2-Méthyl-3-tétrahydrofuranthiol (mélange cis et trans), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-3-tetrahydrofuranthiol(cis-and trans-mixture) |
| CAS | 57124-87-5 |
| Formule moléculaire | C5H10OS |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,4-Anhydro-2,5-dideoxy-3-thiopentitol, Tetrahydro-2-methyl-3-furanthiol, 2-Methyl-3-mercaptotetrahydrofuran, 2-Methyltetrahydrofuran-3-thiol |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h4-5,7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC1OCCC1S |
| Nom IUPAC | 2-méthyloxolane-3-thiol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.2 |
| Poids de la formule | 118.0452 |