Learn More
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31004689
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31004689 25 g
31004685 1 g
30990224 100 g
30998035 1 kg
30995972 10 g
30995881 500 g
30995535 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31004689 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1112425g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 54396-44-0
Formule moléculaire C8H8F3N
Numéro MDL MFCD00153216
Quantité 25 g
SMILES NC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 175.15
Pourcentage de pureté 97%