Learn More
2-méthyl-3-(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Point de fusion | 37°C to 40°C |
| Point d’ébullition | 62°C to 64°C (4 mmHg) |
| Point d’éclair | 98°C (208°F) |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2811 |
| Beilstein | 2832865 |
| Poids de la formule | 175.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |