Learn More
2-Méthyl-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11317009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317009 5 g 5g
11307009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26846.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 878001-20-8
Formule moléculaire C9H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 188.149
Numéro MDL MFCD04116032
Clé InChI CUQHTBQRXZCFTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl-3-trifluoromethyl, ksc496k1r, 2-methyl-3-trifluoromethyl-benzaldehyde
CID PubChem 3719148
Nom IUPAC 2-méthyl-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 188.15
Pourcentage de pureté 97%