Learn More
2-Méthyl-3-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11495910
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11495910 1 g 1g
11405920 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495910 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26518.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62089-35-4
Formule moléculaire C9H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.15
Numéro MDL MFCD01631588
Clé InChI SSCFPSMXIDAJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-3-trifluoromethyl, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209ws1, ksc614g1p, 3-carboxy-2-methylbenzotrifluoride, 2-carboxy-6-trifluoromethyl toluene, 3-trifluoromethyl-2-methybenzoic acid, 3-trifluoromethyl-2-methylbenzoic acid, 2-methyl-3-trifluoromethyl-benzoic acid
CID PubChem 2775584
Nom IUPAC Acide 2-méthyl-3-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 106°C to 109°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 204.15
Pourcentage de pureté 97%