Learn More
2-Méthyl-3-trifluorométhylaniline, TRC
Code produit 30132793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132793 5 g 5g
30012544 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3313455G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54396-44-0
Formule moléculaire C8 H8 F3 N
Poids moléculaire (g/mol) 175.15
Synonyme 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylamine, 2-Methyl-3-aminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylaniline, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylbenzenamine
Nom IUPAC 2-méthyl-3-(trifluorométhyl)aniline
SMILES Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3
Poids de la formule 175.0609