Learn More
2-méthyl-4-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényl]-1,3-thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10622485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10622485 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10114243 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10622485 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC40339CB
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 857283-68-2
Formule moléculaire C16H20BNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 301.21
Numéro MDL MFCD08060513
Clé InChI XCAUOIGPROQXRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3-thiazole, 2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl thiazole, 2-methyl-4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3-thiazole, 2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-thiazole, 2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl-1,3-thiazole, thiazole,2-methyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl
CID PubChem 18525749
Nom IUPAC 2-methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3-thiazole
SMILES CC1=NC(=CS1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3-thiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 301.22
Pourcentage de pureté 97%