Learn More
2-méthyle-4-(4-morpholinyl)benzénamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10893021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10893021 1 g Flacon en verre 1g
10678360 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10893021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432460010
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 581-00-0 | C11H16N2O | 192.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 581-00-0
Formule moléculaire C11H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 192.26
Numéro MDL MFCD10686817
Clé InChI ZGJUJDQANIYVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methyl-4-morpholin-4-yl aniline, 2-methyl-4-morpholinoaniline, 2-methyl-4-4-morpholinyl aniline, 4-p-amino-m-tolyl morpholine, 4-4-morpholinyl-2-methylaniline, 2-methyl4-4-morpholinyl benzenamine, n-4-amino-3-methylphenyl morpholine, 2-methyl-4-4-morpholinyl benzenamine, 2-methyl-4-morpholin-4-yl-phenylamine, benzenamine, 2-methyl-4-4-morpholinyl
CID PubChem 21955000
Nom IUPAC 2-méthyle-4-morpholine-4-ylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N2CCOCC2)N
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzenamine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 91°C to 92°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzenamine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.